5-Amino-2-fluorobenzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5125-5G
APOSPC5125-5GEA 337 EUR
APOSPC5125-5G
5-Amino-2-fluorobenzamide 95%
5-Amino-2-fluorobenzamide
Formula: C₇H₇FN₂O
MW: 154,142 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094256
Núm. CAS: 518057-72-2