2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5131-1G PC5131-250MG PC5131-500MG
APOSPC5131-1GEA 683 EUR
APOSPC5131-1G APOSPC5131-250MG APOSPC5131-500MG
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether 95%
2-Hydroxyethyl trifluoromethyl ether
Formula: C₃H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858187
Núm. CAS: 362631-84-3
UN: 3271
ADR: 3,III