2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51317-1G PC51317-250MG
APOSPC51317-1GEA 261 EUR
APOSPC51317-1G APOSPC51317-250MG
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-(2,2-Dimethylpropanoylamino)-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₄F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00097847
Núm. CAS: 256508-75-5