6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51320-1G PC51320-250MG PC51320-5G
APOSPC51320-1GEA 296 EUR
APOSPC51320-1G APOSPC51320-250MG APOSPC51320-5G
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol 95%
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-ol
Formula: C₅H₃FINO
MW: 238,986 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16611044
Núm. CAS: 884660-48-4