6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51322-1G PC51322-250MG PC51322-5G
APOSPC51322-1GEA 72.5 EUR
APOSPC51322-1G APOSPC51322-250MG APOSPC51322-5G
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
6-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine
Formula: C₅H₄FIN₂
MW: 238,002 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09032812
Núm. CAS: 884660-47-3