2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51328-1G PC51328-250MG
APOSPC51328-1GEA 264 EUR
APOSPC51328-1G APOSPC51328-250MG
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Formula: C₇H₂Br₂FNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09748620
Núm. CAS: 1188226-62-1