2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51329-100MG PC51329-1G PC51329-250MG
APOSPC51329-100MGEA 120 EUR
APOSPC51329-100MG APOSPC51329-1G APOSPC51329-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₂BrFN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23705953
Núm. CAS: 1427399-19-6