2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51330-1G PC51330-250MG
APOSPC51330-1GEA 259 EUR
APOSPC51330-1G APOSPC51330-250MG
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Formula: C₇H₂Br₂FNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23705942
Núm. CAS: 1427426-59-2