5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51332-1G PC51332-250MG
APOSPC51332-1GEA 655 EUR
APOSPC51332-1G APOSPC51332-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine 99%
5-Bromo-4-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formula: C₇H₄BrFN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23705700
Núm. CAS: 1427383-09-2