2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51333-1G PC51333-250MG
APOSPC51333-1GEA 655 EUR
APOSPC51333-1G APOSPC51333-250MG
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile 97%
2-Amino-4-fluoro-1,3-benzothiazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₄FN₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23705710
Núm. CAS: 1427448-37-0