Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51334-1G PC51334-250MG
APOSPC51334-1GEA 522 EUR
APOSPC51334-1G APOSPC51334-250MG
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀FN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29905001
Núm. CAS: 1613022-95-9