1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51335-1G PC51335-250MG
APOSPC51335-1GEA 719 EUR
APOSPC51335-1G APOSPC51335-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28606409
Núm. CAS: 1552231-28-3