4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-4-iodobenzene
PC51344-1G PC51344-250MG PC51344-5G
APOSPC51344-1GEA 632 EUR
APOSPC51344-1G APOSPC51344-250MG APOSPC51344-5G
4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene 95%
4-(Heptafluoroisopropyl)iodobenzene
Formula: C₉H₄F₇I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25372105
Núm. CAS: 40161-59-9