[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC51347-1G PC51347-250MG
APOSPC51347-1GEA 574 EUR
APOSPC51347-1G APOSPC51347-250MG
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester 95%
[4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₇BF₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16996389
Núm. CAS: 503309-12-4