5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51349-1G PC51349-250MG PC51349-5G
APOSPC51349-1GEA 58 EUR
APOSPC51349-1G APOSPC51349-250MG APOSPC51349-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756768
Núm. CAS: 511511-02-7