3-Chloro-5-fluoropicolinaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51357-1G PC51357-250MG
APOSPC51357-1GEA 1450 EUR
APOSPC51357-1G APOSPC51357-250MG
3-Chloro-5-fluoropicolinaldehyde 95%
3-Chloro-5-fluoropicolinaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606530
Núm. CAS: 1227563-32-7