3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51362-1G PC51362-250MG
APOSPC51362-1GEA 133 EUR
APOSPC51362-1G APOSPC51362-250MG
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393906
Núm. CAS: 1261873-29-3