6-(2-Fluoropyridin-3-yl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51363-1G PC51363-250MG
APOSPC51363-1GEA 246 EUR
APOSPC51363-1G APOSPC51363-250MG
6-(2-Fluoropyridin-3-yl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine
6-(2-Fluoropyridin-3-yl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purine
Can be used to prepare inhibitors of PI3 kinase and/or mTOR and phosphodiesterase 10 inhibitors.
Formula: C₁₅H₁₄FN₅O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28402162
Núm. CAS: 1093101-52-0