5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC51367-1G PC51367-250MG
APOSPC51367-1GEA 864 EUR
APOSPC51367-1G APOSPC51367-250MG
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Fluoro-3-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27950992
Núm. CAS: 468741-19-7