1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC51386-250MG
APOSPC51386-250MGEA 0 EUR
APOSPC51386-250MG
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
Formula: C₆HBr₂F₃
MW: 289,875 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28505052
Núm. CAS: 17299-95-5