2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC51390-1G
PC51390-250MG
APOSPC51390-1GEA
0
EUR
APOSPC51390-1G
APOSPC51390-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formula:
C₉H₈F₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28626908 Núm. CAS: 1558274-26-2 |