3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC51392-1G PC51392-250MG PC51392-5G
APOSPC51392-1GEA 487 EUR
APOSPC51392-1G APOSPC51392-250MG APOSPC51392-5G
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 95%
3,4-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28519671
Núm. CAS: 1779895-68-9