2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC51394-1G PC51394-250MG
APOSPC51394-1GEA 574 EUR
APOSPC51394-1G APOSPC51394-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxy-phenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28554413
Núm. CAS: 1784393-80-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III