2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
[2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid
PC51396-1G
PC51396-250MG
PC51396-5G
APOSPC51396-1GEA
522
EUR
APOSPC51396-1G
APOSPC51396-250MG
APOSPC51396-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formula:
C₇H₄BF₅O₃ MW: 241,908 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29919696 Núm. CAS: 158178-36-0 |