2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Fluoro-5-((3-oxoisobenzofuran-1(3H)-ylidene)methyl)benzonitrile
PC51400-1G PC51400-25G PC51400-5G
APOSPC51400-1GEA 78.6 EUR
APOSPC51400-1G APOSPC51400-25G APOSPC51400-5G
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile
Formula: C₁₆H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13181869
Núm. CAS: 763114-25-6