2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51437-1G PC51437-250MG PC51437-5G
APOSPC51437-1GEA 623 EUR
APOSPC51437-1G APOSPC51437-250MG APOSPC51437-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₃F₅O₂
MW: 214,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066749
Núm. CAS: 158178-37-1