1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51476-1G PC51476-250MG PC51476-5G
APOSPC51476-1GEA 34.8 EUR
APOSPC51476-1G APOSPC51476-250MG APOSPC51476-5G
1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,3-Difluoro-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₂F₅IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32219443
Núm. CAS: 2384319-66-6