Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC51486-1G
PC51486-250MG
PC51486-5G
APOSPC51486-1GEA
0
EUR
APOSPC51486-1G
APOSPC51486-250MG
APOSPC51486-5G
Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Formula:
C₈H₄BrF₃O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32647609 Núm. CAS: 1525649-77-7 |