3,4-Diaminophenylsulphur pentafluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Pentafluorosulphanyl)benzene-1,2-diamine, 4-(Pentafluorothio)benzene-1,2-diamine
PC5149-1G
APOSPC5149-1GEA 348 EUR
APOSPC5149-1G
3,4-Diaminophenylsulphur pentafluoride 97%
3,4-Diaminophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₇F₅N₂S
MW: 234,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501040
Núm. CAS: 663179-59-7