2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC51496-1G PC51496-250MG
APOSPC51496-1GEA 603 EUR
APOSPC51496-1G APOSPC51496-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₃NO
MW: 209,553 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188805
Núm. CAS: 1060807-47-7