8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 8-(Trifluoromethoxy)quinolin-4-ol
PC51523-1G PC51523-250MG
APOSPC51523-1GEA 260 EUR
APOSPC51523-1G APOSPC51523-250MG
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂
MW: 229.155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03407893
Núm. CAS: 40516-41-4