3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51525-1G PC51525-250MG
APOSPC51525-1GEA 415 EUR
APOSPC51525-1G APOSPC51525-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397635
Núm. CAS: 1261611-31-7