2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
PC5159-1G PC5159-250MG
APOSPC5159-1GEA 709 EUR
APOSPC5159-1G APOSPC5159-250MG
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094261
Núm. CAS: 393-49-7