4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5171-1G PC5171-5G PC5171-10G
APOSPC5171-1GEA 140 EUR
APOSPC5171-1G APOSPC5171-5G APOSPC5171-10G
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₆F₄N₂
Pto. de fusión: 48…51 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038250
Núm. CAS: 179062-06-7