5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1,2-diamino-3-fluorobenzene
PC5177-1G
PC5177-250MG
APOSPC5177-1GEA
24.8
EUR
APOSPC5177-1G
APOSPC5177-250MG
5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Formula:
C₆H₆BrFN₂ MW: 205,028 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094270 Núm. CAS: 517920-69-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...