2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyanophenyl trifluoromethyl sulphide
PC5179-10G PC5179-1G PC5179-5G
APOSPC5179-10GEA 980 EUR
APOSPC5179-10G APOSPC5179-1G APOSPC5179-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NS
MW: 203,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236338
Núm. CAS: 37526-65-1