2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5182-1G PC5182-10G PC5182-5G
APOSPC5182-1GEA 145 EUR
APOSPC5182-1G APOSPC5182-10G APOSPC5182-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline
Formula: C₆H₄ClFN₂O₂
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094272
Núm. CAS: 517920-71-7