2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC51845-1G PC51845-250MG PC51845-5G
APOSPC51845-1GEA 609 EUR
APOSPC51845-1G APOSPC51845-250MG APOSPC51845-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄F₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371363
Núm. CAS: 107570-54-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III