6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51862-1G PC51862-250MG
APOSPC51862-1GEA 94.4 EUR
APOSPC51862-1G APOSPC51862-250MG
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₄F₃N₃O₄
MW: 275,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22018788
Núm. CAS: 1483017-28-2