Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51863-1G PC51863-250MG
APOSPC51863-1GEA 58 EUR
APOSPC51863-1G APOSPC51863-250MG
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₅F₅O₃
MW: 256,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32219445
Núm. CAS: 2267343-62-2