3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC51881-1G PC51881-250MG PC51881-5G
APOSPC51881-1GEA 493 EUR
APOSPC51881-1G APOSPC51881-250MG APOSPC51881-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846061
Núm. CAS: 1160574-15-1