1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
PC51904-1G PC51904-250MG PC51904-5G
APOSPC51904-1GEA 415 EUR
APOSPC51904-1G APOSPC51904-250MG APOSPC51904-5G
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₂ClF₂I
MW: 274,434 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16817642
Núm. CAS: 1242339-98-5