Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC51957-1G PC51957-250MG PC51957-5G
APOSPC51957-1GEA 288 EUR
APOSPC51957-1G APOSPC51957-250MG APOSPC51957-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24107111
Núm. CAS: 1353575-32-2