2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5196-1G PC5196-25G PC5196-5G
APOSPC5196-1GEA 26.1 EUR
APOSPC5196-1G APOSPC5196-25G APOSPC5196-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Pto. Ebullición: 114 °C (3 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077607
Núm. CAS: 87014-28-6