4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5198-1G PC5198-5G
APOSPC5198-1GEA 26.1 EUR
APOSPC5198-1G APOSPC5198-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₈F₃NO
Pto. de fusión: 63…66 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077606
Núm. CAS: 57946-61-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III