4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-4-(pentafluorothio)phenol, 2-Hydroxy-5-(pentafluorothio)nitrobenzene
PC5199-1G PC5199-250MG PC5199-5G
APOSPC5199-1GEA 183 EUR
APOSPC5199-1G APOSPC5199-250MG APOSPC5199-5G
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
4-Hydroxy-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄F₅NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11501052
Núm. CAS: 1159512-26-1