2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51999-1G PC51999-250MG PC51999-5G
APOSPC51999-1GEA 214 EUR
APOSPC51999-1G APOSPC51999-250MG APOSPC51999-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845467
Núm. CAS: 1082040-61-6