1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520328-1G PC520328-250MG
APOSPC520328-1GEA 1200 EUR
APOSPC520328-1G APOSPC520328-250MG
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29767785
Núm. CAS: 2092668-52-3