Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52035-1G PC52035-250MG
APOSPC52035-1GEA 435 EUR
APOSPC52035-1G APOSPC52035-250MG
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅F₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28897189
Núm. CAS: 1980049-41-9