2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC52036-1G PC52036-250MG PC52036-5G
APOSPC52036-1GEA 314 EUR
APOSPC52036-1G APOSPC52036-250MG APOSPC52036-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₅F₄NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28897190
Núm. CAS: 1980076-30-9
UN: 3265
ADR: 8,III